Learn More
Lovibond™ Minikit d’analyse de l’eau
Code produit. 10501931
Click to view available options
Plage:
0 à 500mg/L
0,75-10 % d’acide
10 à 500mg/L
2 à 50mg/L
20 à 200mg/L
20 à 200 mg/l
20 à 500mg/L
5 à 5000mg/L
70 à 1500mg/L
Analytes:
Acide cyanurique
Alcalinité Totale M
Alcalinité P, CaC03
Chlorure
Nitrite
Résistance à l’acide de nettoyage
Sulfate (faible portée) Na2SO4
Sulfite (haut de gamme)
Sulphite (plage basse)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10501931
Marque: Lovibond™ 414320
Le Minikit d’analyse de l’eau de Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
Le minikit d’analyse d‘eau Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
  • Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
  • Une précision élevée
  • Réactifs en comprimés Lovibond™ en feuille de métal avec une durée de conservation minimale garantie de 5 ans
  • Envoi illimité
  • Stockage sûr
Spécification
Analytes Sulfate (faible portée) Na2SO4
Comprend Boîtier à couvercle rabattable contenant un tube d’agitation, des réactifs en comprimés à dissolution rapide et des instructions.
Plage 20 à 200 mg/l
Suffisant pour Environ 40 tests
Méthode de test Nombre de comprimés
Type Kit d’analyse de l’eau Minikit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MINIKIT TEST SULFATE LOW AF432 .
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: barium chloride dihydrate, salicylic acid, disodium tetraborate, EDTA, boric acid