Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes industrielles MiniMark™
Click to view available options
:
Connector Types: USB, Serial, Parallel
Description
Imprimante Minimark
• Personnalise et imprime panneaux de sécurité, identification de substances dangereuses
• Logiciel avec plus de 1000 pictos et symboles
• A partir d'un PC, imprime les messages, symboles et pictogrammes normalisés, code à barres, étiquettes d'envoi, marqueurs de tuyaux, marquage de bidon contenant des substances dangereuses,
• Transfert thermique haute résolution 203dpi
• Chargement des étiquettes et rubans encreur en rouleau par simple insertion
• Reconnaissance automatique du format d'étiquette par l'imprimante
• Ne nécessite aucun paramétrage
• Personnalisation de la signalétique en insérant logos, textes
• Mémorisation des modèles d'impression
• Imprimante Minimark + logiciel
• Inclus avec le logiciel Markware Plus de 1000 pictogrammes et symboles pour la signalisation, repérage, sécurité, information et identification conformément aux normes européennes. AVEC LOGICIEL avec logiciel MarkWare, adaptateur
• Secteur,ruban, étiquettes tests, câble PC et pilotes Windows.
• Personnalise et imprime panneaux de sécurité, identification de substances dangereuses
• Logiciel avec plus de 1000 pictos et symboles
• A partir d'un PC, imprime les messages, symboles et pictogrammes normalisés, code à barres, étiquettes d'envoi, marqueurs de tuyaux, marquage de bidon contenant des substances dangereuses,
• Transfert thermique haute résolution 203dpi
• Chargement des étiquettes et rubans encreur en rouleau par simple insertion
• Reconnaissance automatique du format d'étiquette par l'imprimante
• Ne nécessite aucun paramétrage
• Personnalisation de la signalétique en insérant logos, textes
• Mémorisation des modèles d'impression
• Imprimante Minimark + logiciel
• Inclus avec le logiciel Markware Plus de 1000 pictogrammes et symboles pour la signalisation, repérage, sécurité, information et identification conformément aux normes européennes. AVEC LOGICIEL avec logiciel MarkWare, adaptateur
• Secteur,ruban, étiquettes tests, câble PC et pilotes Windows.
Spécification
Spécification
| Type de produit | MiniMark Industrial Label Printer |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Largeur (métrique) | 203 mm |
| Hauteur (métrique) | 178 mm |
| Profondeur (métrique) | 267 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Comprend | Logiciel MarkWare |
| Vitesse d’impression | 100 mm/sec. |
| Résolution | 203 dpi |
| Type de logiciel | MarkWare |
| Afficher plus |