Learn More
IKA™ Ministar 20 Digital
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse:
50 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception compacte - La conception réduite et l’accent mis sur les aspects les plus essentiels font des agitateurs des compagnons de laboratoire fiables
- Facilité d’utilisation - Le fonctionnement s’effectue à l’aide d’un bouton rotatif stable
- L’affichage indique clairement la vitesse de rotation
- Mises à jour rapides : les mises à jour logicielles régulières peuvent être effectuées rapidement et simplement via l’interface USB
Spécification
Spécification
| Vitesse | 50 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 15 L |
| Affichage | LED |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 60 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type du moteur | CC sans balais |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C |
| Couple | 20 Ncm |
| Viscosité | 10 000 mPas |
| Afficher plus |