Learn More
Agilent BioTek Portoir MiniTube
Code produit. 16562302 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instruments de lavage et de lecture de microplaques Agilent BioTek
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16562302
Marque: Agilent BioTek 7212042
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le portoir MiniTube est destiné au matériel de laboratoire d’une hauteur maximale de 50 mm, notamment les mini-tubes de 1,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
L’appareil peut contenir Minitubes 1,2 ml ou de matériel de laboratoire jusqu’à 50 mm de hauteur
À utiliser avec (équipement) Instruments de lavage et de lecture de microplaques Agilent BioTek