Learn More
Minocycline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. p-200102037
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16433347
Marque: Medchem Express HY17412
MedChemExpress Minocycline hydrochloride is an orally active, potent and BBB-penetrated semi-synthetic tetracycline antibiotic.
Minocycline hydrochloride is a hypoxia-inducible factor (HIF)-1α inhibitor. Minocycline hydrochloride shows anti-cancer, anti-inflammatory, and glutamate antagonist effects. Minocycline hydrochloride reduces glutamate neurotransmission and shows neuroprotective properties and antidepressant effects. Minocycline hydrochloride inhibits bacterial protein synthesis through binding with the 30S subunit of the bacterial ribosome, resulting in a bacteriostatic effect.
Spécification
Nom chimique ou matériau Minocycline hydrochloride
CAS 13614-98-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28ClN3O7
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : 10 mg/mL (20.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.49 mg/mL (0.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC1=C(C(N)=O)C([C@@]2(O)C(O)=C3C(C4=C(O)C=CC(N(C)C)=C4C[C@@]3([H])C[C@@]2([H])[C@@H]1N(C)C)=O)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 493.94
Poids de la formule 493.94
Pourcentage de pureté 98.47%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.