Learn More
Minoxidil, Mikromol™
Code produit 16670374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16670374 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16670374 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0521.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Minoxidil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Minoxidil
CAS 38304-91-5
Noms d’analytes ou de composants Minoxidil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H15 N5 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-N-oxide, 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-oxide, 6-Amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine, Alopexil, Alostil, Loniten, Lonolox, Minoxidil, Minoximen, Mintop, Normoxidil, PDP, Pierminox, Prexidil, RiUP, Rogaine, Tricoxidil, U 10858
Formule InChI InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1[O-])N2CCCCC2
Nom IUPAC 3-oxido-6-pipéridin-1-ylpyrimidin-3-ium-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 209.25
Quantité 500 mg
Poids de la formule 209,1277 g/mol