Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour MIP-3 alpha / CCL20 humaine dans les lysats cellulaires
Artikelnummer. 15387118
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Pakningsstørrelse:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15387118
Brand: Invitrogen™ EHCCL20CL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
ELISA
The Human MIP-3 alpha/CCL20 ELISA quantitates Hu MIP-3α in human cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MIP-3α. Principle of the method The Human MIP-3α solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine inflammatoire des macrophages-3-alpha (MIP-3 alpha), également appelée CCL20, est exprimée dans le foie, les poumons, les ganglions lymphatiques et les lymphocytes du sang périphérique. La MIP-3 alpha est fortement régulée par les signaux inflammatoires et régulée à la baisse par la cytokine anti-inflammatoire IL-10. La MIP3alpha signale par le biais du récepteur couplé aux protéines G, CCR6, et agit comme chimiotactique pour les lymphocytes et les cellules dendritiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Numéro d’adhésion P78556
Plage de dosage 0,8-600 pg/ml
Sensibilité du dosage 1,5 pg/ml
Plage d’étalonnage 1,5 pg/ml à 600 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Chimiokine & récepteurs
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Spécificité La paire d’anticorps fournie dans ce kit reconnaît le MIP-3 alpha humain.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6364
Symbole de gène(s) CKb4,Exodus,LARC,MIP-3-alpha,MIP-3a,MIP3A,SCYA20,ST38
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lyse cellulaire, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Lysat cellulaire, 20 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CKb4, Exode, LARC, MIP-3-alpha, MIP-3a, MIP3A, SCYA20, ST38
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.