Learn More
Invitrogen™ Human MIP-3 beta/CCL19 ELISA Kit
Code produit. 15424933
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15424933
Marque: Invitrogen™ EHCCL19
ELISA
The Human MIP-3 beta/CCL19 ELISA quantitates Hu MIP-3β in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MIP-3β. Principle of the method The Human MIP-3β solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CCL19, également connue sous le nom de MIP-3 bêta (protéine bêta 3 inflammatoire de macrophage), est un élément de la sous-famille CC des chimiokines. Il est le plus étroitement lié au CCL21, avec lequel il partage 32 % d’homologie de séquence d’acides aminés. CCL19 et CCL21 sont exprimées principalement par des cellules stromales dans les zones riches en cellules T des ganglions lymphatiques. Ce sont des médiateurs essentiels du trafic homéostatique des cellules T naïves et des cellules dendritiques activées dans les organes lymphoïdes secondaires. CCL19 et CCL21 jouent également un rôle dans l’amorçage et l’activation des cellules T, ainsi que dans le recrutement de lymphocytes dans les tissus enflammés. Les deux protéines s’expriment via le récepteur couplé aux protéines G, le CCR7, qui s’exprime lui-même sur les cellules T et les cellules dendritiques matures. Bien que CCL19 et CCL21 présentent toutes deux la même affinité pour le CCR7, seule la liaison de CCL19 entraîne la désensibilisation et l’internalisation du récepteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q99731
Plage de dosage 2,05-500 pg/ml
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Plage d’étalonnage 2 pg/ml à 500 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Kinase & inhibiteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6363
Symbole de gène(s) CKb11,ELC,MIP-3b,MIP3B,SCYA19
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme RP11-195F19,11-003, CKb11, ELC, MIP-3b, MIP3B, SCYA19
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min