Learn More
Mirodénafil, LoGiCal
Code produit 30461095
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461095 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461095 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3291.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirodenafil
CAS 862189-95-5
Noms d’analytes ou de composants Mirodenafil
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C26 H37 N5 O5 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, 5-ethyl-3,5-dihydro-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(5-ethyl-4,5-dihydro-4-oxo-7-propyl-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), Mirodenafil, Mvix
Formule InChI InChI=1S/C26H37N5O5S/c1-4-7-19-18-30(6-3)24-23(19)27-25(28-26(24)33)21-17-20(8-9-22(21)36-16-5-2)37(34,35)31-12-10-29(11-13-31)14-15-32/h8-9,17-18,32H,4-7,10-16H2,1-3H3,(H,27,28,33)
Type de solution Neat
SMILES CCCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CCC)cn(CC)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4
Nom IUPAC 5-éthyl-2-[5-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]sulfonyl-2-propoxyphényl]-7-propyl-3H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 531.67
Quantité 10 mg
Poids de la formule 531.2515 g/mol