Learn More
Mirtazapine, 1 mg/ml dans du méthanol, Lipomed
Code produit 30458218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458218 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458218 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMMRT1166FB1LM
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Mirtazapine, 1 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Noms d’analytes ou de composants Mirtazapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 N3
Concentration 1 mg/mL
Synonyme 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Nom IUPAC 1,2,3,4,10,14 β-Hexahydro-2-méthylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazépine
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 265.35
Quantité 1 mL
Poids de la formule 265,1579 g/mol