Learn More
Mirtazapine, Lipomed
Code produit 30462531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462531 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462531 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMMRT1166FB50
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Mirtazapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Noms d’analytes ou de composants Mirtazapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 N3
Synonyme 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Nom IUPAC 1,2,3,4,10,14 β-Hexahydro-2-méthylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazépine
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 265.35
Quantité 50 mg
Poids de la formule 265,1579 g/mol