missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mirtazapine, MedChemExpress

Code produit. 16401416
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16401416

Marque: Medchem Express HYB0352

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Mirtazapine (Org3770) is a potent and orally active noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) agent. Mirtazapine is also a 5-HT2, 5-HT3, histamine H1 receptor and α2-adrenoceptor antagonist with pKi values of 8.05, 8.1, 9.3 and 6.95, respectively.

Mirtazapine (Org3770) is a potent and orally active noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) agent. Mirtazapine is also a 5-HT2, 5-HT3, histamine H1 receptor and α2-adrenoceptor antagonist with pKi values of 8.05, 8.1, 9.3 and 6.95, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19N3
Quantité 200 mg
Synonyme Org3770 6-Azamianserin
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (188.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC2C3=CC=CC=C3CC4=CC=CN=C4N2CC1
Poids moléculaire (g/mol) 265.35
Poids de la formule 265.35
Pourcentage de pureté 99.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis