Learn More
Mirtazapine, Mikromol™
Code produit 17990736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990736 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17990736 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1005.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mirtazapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Noms d’analytes ou de composants Mirtazapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 N3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Nom IUPAC 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-méthylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzépine
Poids moléculaire (g/mol) 265.35
Quantité 250 mg
Poids de la formule 265,1579 g/mol