Learn More
N-oxyde de mirtazapine, LoGiCal
Code produit 30460919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460919 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460919 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1005.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirtazapine N-Oxide
CAS 155172-12-6
Noms d’analytes ou de composants Mirtazapine N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 N3 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mirtazapine Imp. A (EP), Mirtazapine USP Related Compound B, Mirtazapine USP RC B, (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide, Mirtazapine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Nom IUPAC (14bRS)-2-méthyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazépine 2-oxyde
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 281.35
Quantité 10 mg
Poids de la formule 281,1528 g/mol