Learn More
Norme MISA 1 : Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr à 100 μg/mL dans H2O/tr. HF, VHG™
Description
Norme MISA 1 : Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr à 100 μg/mL dans H2O/tr. HF
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Tantalum/Titanium/Tungsten/Zirconium |
| CAS | 7440-56-4, 7440-58-6, 7439-98-7, 3-1-7660, 7440-25-7, 7440-32-6 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Tantalum/Titanium/Tungsten/Zirconium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HCl |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Germanium 100 μg/mL/Hafnium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Niobium 100 μg/mL/Tantalum 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Tungsten 100 μg/mL/Zirconium 100 μg/mL |