Learn More
Norme MISA 4 : As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se à 100 μg/mL dans HNO3 à 10 %, VHG™
Description
Norme MISA 4 : As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se à 100 μg/mL dans une solution de HNO3 à 10 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mercury/Rhenium/Arsenic/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| CAS | 7439-97-6, 7440-15-5, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-69-9, 7782-49-2 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Mercury/Rhenium/Arsenic/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Mercury 99.95 μg/mL/Rhenium 99.98 μg/mL/Arsenic 99.99 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Bismuth 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Sulfur 100.1 μg/mL |