Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mitchel XL
Code produit 15988201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
52
53
Conditionnement:
1 paire
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15988201 53 1 paire
15978201 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15988201 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM13035853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.69€
    177.45€ / 1 paires
    Économisez 122.24€
    40% de réduction
Expédition estimée: 16-03-2027
Idéales pour travailler avec le métal avec une technologie optimale de confort, de ventilation et d’élimination de l’humidité. Un embout en acier parfaitement intégré protège les pieds contre la chute de morceaux de métal et d’autres menaces extérieures. Les semelles Gripforce™ DUO résistent à des températures élevées et résistent à l’huile et à l’essence.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Conception Mitchel XL
Matériau de revêtement Cuir Nappa pleine fleur / cuir divisé
Matériau Cuir
Dimensions 53
Matériau au niveau des orteils Acier