Learn More
Mitomycine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mitomycin |
| CAS | 50-07-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Mitomycin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H18 N4 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2'',3'':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?