Learn More
Mitomycine, Mikromol™
Code produit 18072580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18072580 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18072580 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1308.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mitomycine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Mitomycin
CAS 50-07-7
Noms d’analytes ou de composants Mitomycin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H18 N4 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C
Formule InChI InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
SMILES CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N
Nom IUPAC [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-metoxi-5-metil-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahidroazirino[2',3':3,4]pirrolo[1,2-a]indol-8-il]metil carbamato
Poids moléculaire (g/mol) 334.33
Quantité 100 mg
Poids de la formule 334,1277 g/mol