Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage TMRM MitoProbe™ pour la cytométrie en flux
Code produit. 15934294
Click to view available options
Quantité:
100 analyses
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15934294
Marque: Thermo Scientific™ M20036
Le kit de dosage MitoProbe TMRM contient de l’ester méthylique de tétraméthylrhodamine (TMRM) pour la détection de l’état de potentiel de la membrane mitochondriale et du CCCP pour l’induction de la dépolarisation de la membrane mitochondriale, si souhaité.
• Étudiez le potentiel de la membrane mitochondriale dans les cellules vivantes
• Protocole rapide et facile
La détermination de l’état de santé des mitochondries peut être réalisée en détectant les changements du potentiel de la membrane mitochondriale. Dans une cellule saine avec mitochondrie active, le TMRM est facilement piégé, émettant ainsi un signal fluorescent rouge-orange. Lorsque l’apoptose est induite ou qu’un traitement tel que le CCCP est appliqué, la membrane mitochondriale est dépolarisée et le signal TMRM diminue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
  • 1 flacon de TMRM (100 tests)
  • 1 flacon de 50 mM de CCCP
  • Conservez entre -5°C et -30°C.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Dosage TMRM
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Kit de test pour cytométrie en flux
Emission 561
Format Flacon(s)
Quantité 100 analyses
Conditions d’expédition Glace