Learn More
Mitotane,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16671842 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 16671842
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 53-19-0 | C14H10Cl4 | 320.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-19-0
Formule moléculaire C14H10Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 320.03
Clé InChI JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 1-chloro-4-[2,2-dichloro-1-(2-chlorophényl)éthyl]benzène
SMILES ClC(Cl)C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Mitotane
Point de fusion 77.0°C to 78.0°C
Formule linéaire (ClC6H4)2CHCHCl2
Quantité 1 g
Merck Index 15, 6301
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol, ethanol, isooctane and, ccl4
Poids de la formule 320.04