Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
Description
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Le MitoTracker Red FM est un colorant fluorescent rouge lointain (abs / em ∽581/644 nm) qui colore les mitochondries dans des cellules vivantes. Son accumulation dépend du potentiel membranaire.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, mitochondries, fonction des mitochondries, structure mitochondriale, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 581⁄644 |
| Format | Special packaging |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, lecteur de microplaques |
| Quantité | 20 x 50 μg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | MitoTracker™ Rouge FM |
| Gamme de produits | MitoTracker |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |