Learn More
Mitoxantrone, MedChemExpress
Code produit. 16451877
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16451877
Marque: Medchem Express HY13502
MedChemExpress Mitoxantrone is a potent topoisomerase II inhibitor. Mitoxantrone also inhibits protein kinase C (PKC) activity with an IC50 of 8.5 μM. Mitoxantrone induces apoptosis of B-CLL (B-chronic lymphocytic leukaemia) cells. Mitoxantrone shows antitumor activity. Mitoxantrone also has anti-orthopoxvirus activity with EC50s of 0.25 μM and and 0.8 μM for cowpox and monkeypox, respectively.
Mitoxantrone is a potent topoisomerase II inhibitor. Mitoxantrone also inhibits protein kinase C (PKC) activity with an IC50 of 8.5 μM. Mitoxantrone induces apoptosis of B-CLL (B-chronic lymphocytic leukaemia) cells. Mitoxantrone shows antitumor activity. Mitoxantrone also has anti-orthopoxvirus activity with EC50s of 0.25 μM and and 0.8 μM for cowpox and monkeypox, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mitoxantrone
CAS 65271-80-9
Couleur Noir
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H28N4O6
Quantité 50 mg
Synonyme Mitozantrone NSC 301739
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (140.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C(NCCNCCO)=CC=C2NCCNCCO)C(C3=C(O)C=CC(O)=C13)=O
Poids moléculaire (g/mol) 444.48
Poids de la formule 444.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.