Learn More
Acide mixte, 10 % (v/v) d’acide fluorhydrique/10 % (v/v) d’acide nitrique, Ricca Chemical
Code produit 31940464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31940464 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 31940464 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R51513001A
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau 10% (v/v) Nitric acid-10% (v/v) hydrofluoric acid mixtures
Conditionnement Flacon en poly naturel
CAS 7664-39-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH < 2
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Solubilité Miscible avec l’eau
Type de solution Solution d’étalonnage
Type Solution volumétrique analytique
Quantité 1 L
Pourcentage de pureté 0.1
Qualité Laboratoire