Learn More
Étalon d'étalonnage mixte 4A pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Étalons de calibrage mixtes
- Comprend le mercure
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mixed Calibration Standard 4A |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition Notes | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type | Matériel de référence certifié |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique/fluorure d’hydrogène trace |
| Quantité | 125 ml |
| Qualité | Environnement |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Components in 5% HNO3/tr. HF. Mercury is supplied separately. Al •100μg/mL Cr •50μg/mL Hg •100μg/mL SiO2 •100μg/mL Sn •40μg/mL Ti •100μg/mL Zn •50μg/mL |
Sécurité et traitement
- Mixed Calibration Standard 4A
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire