Learn More
Solution d’indicateur mixte, pour la détermination de la dureté de l’eau, selon la méthode Cooper, Honeywell Fluka™
Code produit. 15635050 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
1,5 l
6 x 250 ml
6 x 1 l
Conditionnement:
1.50L
1L
250mL
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15635050
Brand: Honeywell-Fluka 360231L
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Pour la détermination de la dureté de l’eau, selon la méthode de la marque
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Mixed indicator solution
Quantité 1 l
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mixed indicator solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol