Learn More
Standard mixte, 100 ppm, Reagecon™
Code produit 11546643 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11546643 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11546643 Fournisseur Reagecon Code fournisseur TOIC100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    161.01€ / 500mL
    Économisez 8.99€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027