Learn More
Étalon mixte, 10 ppm, Reagecon™
Code produit 11536643 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11536643 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11536643 Fournisseur Reagecon Code fournisseur TOIC10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    135.53€ / 500mL
    Économisez 177.47€
    56% de réduction