Learn More
Kinematica™ Accessoire de mélange pour mélangeur de laboratoire Microtron™ MB 550
Pour le mélange, la dispersion, l’homogénéisation, l’émulsion et la réduction de la taille des matériaux pouvant être découpés.
376.00€ - 794.00€
Spécification
Type de produit | Accessoire de tête malaxeuse |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (équipement) | Mélangeur de laboratoire MB 550 |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11960359
|
Kinematica™
36050005 |
125 mL |
376.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10637693
|
Kinematica™
36050010 |
250 ml |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11950049
|
Kinematica™
36050015 |
500 mL |
794.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11960049
|
Kinematica™
36050020 |
1 000 ml |
677.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec les mélangeurs MB-550
- Les deux roulements à billes en acier inox sont scellés deux fois chacun
- Couplage sans bruit et robuste avec des amortisseurs
- Les lames, le joint d’étanchéité et les amortisseurs peuvent être facilement remplacés
- Quatre lames de qualité supérieure conçues pour un mélange optimal
- Convient généralement à un traitement intensif et rapide
Spécification
Accessoire de tête malaxeuse | |
Verre borosilicaté | |
Mélangeur de laboratoire MB 550 | |
1 de chaque |