Learn More
Mélange d'ibuprofène (1,0 mg/ml) et de paracétamol (1,0 mg/ml) dans du méthanol, Mikromol
Code produit 30457421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30457421 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457421 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.M1L11000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mélange d'ibuprofène (1,0 mg/ml) et de paracétamol (1,0 mg/ml) dans du méthanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibuprofen∣Paracetamol
CAS 15687-27-1, 103-90-2
Noms d’analytes ou de composants Ibuprofen∣Paracetamol
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Type de solution Mélange
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL (Ibuprofen), 1 mg/mL (Paracetamol)