missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-0557, MedChemExpress

Code produit. 16489077
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16489077

Marque: Medchem Express HY15411

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress MK-0557 is a highly selective, orally available neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.

MK-0557 is a highly selective, orally available neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau MK-0557
CAS 328232-95-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19FN4O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (492.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@@](C2=C3C=CN=C2)(OC3=O)CC1)NC4=NN(C5=CC=CC=C5F)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 406.41
Poids de la formule 406.41
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis