Learn More
MK-0557, MedChemExpress
Code produit. 16496756
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16496756
Marque: Medchem Express HY15411
MedChemExpress MK-0557 is a highly selective, orally available neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
MK-0557 is a highly selective, orally available neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau MK-0557
CAS 328232-95-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19FN4O3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (492.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@@](C2=C3C=CN=C2)(OC3=O)CC1)NC4=NN(C5=CC=CC=C5F)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 406.41
Poids de la formule 406.41
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.