Learn More
MK-3697, MedChemExpress
Code produit. 16497797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16497797
Marque: Medchem Express HY12301
MedChemExpress MK-3697 is an isonicotinamide small molecule, acting as a potent and selective Orexin 2 receptor antagonist with Ki = 0.95 nM.
MK-3697 is an isonicotinamide small molecule, acting as a potent and selective Orexin 2 receptor antagonist with Ki = 0.95 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau MK-3697
CAS 1224846-01-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H21N5O3S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 22.5 mg/mL (50.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC(C)=CN=C2)=NC=C1C3=NC=CS3)NCC4=NC(OC)=C(OC)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 447.51
Poids de la formule 447.51
Pourcentage de pureté 99.46%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.