Learn More
MK-5108, MedChemExpress
Code produit. p-200098471
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16465588
Marque: Medchem Express HY13252
MedChemExpress MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau MK-5108
CAS 1010085-13-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21ClFN3O3S
Quantité 10 mg
Synonyme VX-689
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (27.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C(Cl)=CC=C1)=C1O[C@H](CC2)CC[C@@]2(C(O)=O)CC3=CC=CC(NC4=NC=CS4)=N3
Poids moléculaire (g/mol) 461.94
Poids de la formule 461.94
Pourcentage de pureté 96.69%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.