Learn More
MK-8617, MedChemExpress
Code produit. 16494496
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16494496
Marque: Medchem Express HY101023
MedChemExpress MK-8617 is an orally active pan-inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 1-3 (HIF PHD1-3) with an IC50 of 1 nM for PHD2.
MK-8617 is an orally active pan-inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 1-3 (HIF PHD1-3) with an IC50 of 1 nM for PHD2.
Spécification
Nom chimique ou matériau MK-8617
CAS 1187990-87-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H21N5O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 6 mg/mL (13.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(C2=NN=CC=C2)N=C1O)NC(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 443.45
Poids de la formule 443.45
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.