Learn More
MKT-077, MedChemExpress
Code produit. 16416318
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16416318
Marque: Medchem Express HY1509610mg
MedChemExpress MKT-077 is a rhodacyanine dye and also a heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor which exhibits significant antitumor activity.
MKT-077 is a rhodacyanine dye and also a heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor which exhibits significant antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau MKT-077
CAS 147366-41-4
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22ClN3OS2
Synonyme FJ-776
Informations sur la solubilité DMSO : 56.67 mg/mL (131.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES CN(C1=CC=CC=C1S/2)C2=C3C(N(CC)/C(S\3)=C/C4=[N+](CC)C=CC=C4)=O.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 432.0
Poids de la formule 432.0
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Couleur Marron
Quantité 10 mg
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.