Learn More
ML-030, MedChemExpress
Code produit. 16414846
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16414846
Marque: Medchem Express HY103050
MedChemExpress ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau ML-030
CAS 1013750-77-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20N4O4S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (121.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=NN3C(SC2)=NN=C3C4=CC(OC)=CC=C4OC)C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 412.46
Poids de la formule 412.46
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.