missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ML-030, MedChemExpress

Code produit. 16452856
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16452856

Marque: Medchem Express HY103050

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.

ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau ML-030
CAS 1013750-77-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20N4O4S
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (121.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=NN3C(SC2)=NN=C3C4=CC(OC)=CC=C4OC)C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 412.46
Poids de la formule 412.46
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis