Learn More
ML141, MedChemExpress
Code produit. 16485318
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16485318
Marque: Medchem Express HY12755
MedChemExpress ML141 (CID-2950007) is a potent, allosteric, selective and reversible non-competitive inhibitor of Cdc42 GTPase. ML141 inhibits Cdc42 wild type and Cdc42 Q61L mutant with EC50s of 2.1 and 2.6 μM, respectively. ML141 shows low micromolar potency and selectivity against other members of the Rho family of GTPases (Rac1, Rab2, Rab7). ML141 do not show cytotoxicity in multiple cell lines.
ML141 (CID-2950007) is a potent, allosteric, selective and reversible non-competitive inhibitor of Cdc42 GTPase. ML141 inhibits Cdc42 wild type and Cdc42 Q61L mutant with EC50s of 2.1 and 2.6 μM, respectively. ML141 shows low micromolar potency and selectivity against other members of the Rho family of GTPases (Rac1, Rab2, Rab7). ML141 do not show cytotoxicity in multiple cell lines.
Spécification
Nom chimique ou matériau ML141
CAS 71203-35-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21N3O3S
Quantité 10 mg
Synonyme CID-2950007
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 55 mg/mL (134.97 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N2N=C(C3=CC=CC=C3)CC2C4=CC=C(OC)C=C4)C=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 407.49
Poids de la formule 407.49
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.