missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ML365, MedChemExpress

Code produit. p-200098757
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16471347

Marque: Medchem Express HY12345

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress ML365 is a selective two-pore domain potassium channel KCNK3/TASK1 inhibitor, with an IC50 of 4 nM. ML365 acts as a pharmacological tool that can be used to examine the specific roles of TASK1 channels.

ML365 is a selective two-pore domain potassium channel KCNK3/TASK1 inhibitor, with an IC50 of 4 nM. ML365 acts as a pharmacological tool that can be used to examine the specific roles of TASK1 channels.

Spécification

Nom chimique ou matériau ML365
CAS 947914-18-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H20N2O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (277.46 mM)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=CC=C1)NC2=CC=CC(NC(C3=CC=CC(C)=C3)=O)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 360.41
Poids de la formule 360.41
Pourcentage de pureté 98.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis