Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Brand D-Tipper™
Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.
Marque: VistaLab™ Technologies 1050-0999
Informations supplémentaires : Poids : 12.00000kg
Includes: Cinq pipeteurs monocanal à volume fixe MLA-D-Tipper (10 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl, 1000 μl), un support de pipettes MLA et deux boîtes de pointes MLA denses empilées
Description
- Fonctionnement à une course pour délivrer
- Éjecteur de pointes intégré et protège-gants
- Étalonnage en usine pour fournir des quantités spécifiques ; peut être facilement ré-étalonné dans le laboratoire
- Disponible en 30 volumes fixes allant de 5 à 1 000 μl
- Également disponible en tant que modèle sélectionnable : 50/100/200 μl
Spécification
2,60 %/0,80 %/0,54 %/0,30 %/0,60 % | |
Assortiment | |
Aluminium, acier inoxydable | |
1 | |
Pipette axiale | |
Micro-pipetage / transfert de liquide | |
Durée de vie limitée |
Non autoclavable | |
Micro-pipetage / transfert de liquide | |
D-Tipper™ | |
Non stériles | |
10 µl/50 µl/100 µl/200 µl/1 000 µl | |
5 pipettes, 2 racks de pointes, 1 portoir pour pipettes, insert de buse, clé d’étalonnage |