Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Silver Brand Precision
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
15 μl
30 µl
40 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
120 μl
400 μl
450 μl
600 μl
700 μl
800 μl
900 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La capacité “Pour délivrer un volume donné” garantit la précision du volume sur une large gamme de viscosités
- Choix idéal pour la distribution répétitive de réactifs lorsqu’une haute précision et une grande exactitude sont nécessaires
- Capacité gravée sur le capot
Spécification
Spécification
| Précision | ± 5 %, ±3,74% |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Argent |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Micropipette Tip |
| Matériau | Alliage d’aluminium, acier inox |
| Modèle | MLA Precision |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipette de précision |
| Afficher plus |