Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Silver Brand Precision
GREENER_CHOICE
Code produit. 11965842
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
15 μl
30 µl
40 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
120 μl
400 μl
450 μl
600 μl
700 μl
800 μl
900 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11965842
Marque: VistaLab™ Technologies 1104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Sérialisé individuellement avec certificat d’étalonnage inclus.
  • La capacité “Pour délivrer un volume donné” garantit la précision du volume sur une large gamme de viscosités
  • Choix idéal pour la distribution répétitive de réactifs lorsqu’une haute précision et une grande exactitude sont nécessaires
  • Capacité gravée sur le capot
Specifikationer
Précision ±3%, ±0,7%
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Argent
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Micropipette Tip
Matériau Alliage d’aluminium, acier inox
Modèle MLA Precision
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Pipette de précision
Volume (métrique) 40 μl
Comprend Insert de buse, touche d’étalonnage
Quantité 1 de chaque
Garantie Durée de vie limitée
Longueur (impériale) 9 in
Largeur (impériale) 2 po
Hauteur (impériale) 1,5 in
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.