Learn More
MMAF hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16439207
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
Code produit. 16439207
Marque: Medchem Express HY15579A
MedChemExpress MMAF (Monomethylauristatin F) hydrochloride is a potent tubulin polymerization inhibitor and is used as a antitumor agent. MMAF hydrochloride is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) such as Vorsetuzumab mafodotin and SGN-CD19A.
MMAF (Monomethylauristatin F) hydrochloride is a potent tubulin polymerization inhibitor and is used as a antitumor agent. MMAF hydrochloride is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) such as Vorsetuzumab mafodotin and SGN-CD19A.
Spécification
Nom chimique ou matériau MMAF hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1415246-68-2
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C39H66ClN5O8
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Monomethylauristatin F hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 27 mg/mL (35.14 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C)[C@H](NC)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@H](OC)CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C)=O)C(C)C)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 768.42
Poids de la formule 768.42
Pourcentage de pureté 97.71%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.