missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMAF hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200098883
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16439207

Marque: Medchem Express HY15579A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress MMAF (Monomethylauristatin F) hydrochloride is a potent tubulin polymerization inhibitor and is used as a antitumor agent. MMAF hydrochloride is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) such as Vorsetuzumab mafodotin and SGN-CD19A.

MMAF (Monomethylauristatin F) hydrochloride is a potent tubulin polymerization inhibitor and is used as a antitumor agent. MMAF hydrochloride is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) such as Vorsetuzumab mafodotin and SGN-CD19A.

Spécification

Nom chimique ou matériau MMAF hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1415246-68-2
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C39H66ClN5O8
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Monomethylauristatin F hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 27 mg/mL (35.14 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C)[C@H](NC)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@H](OC)CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C)=O)C(C)C)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 768.42
Poids de la formule 768.42
Pourcentage de pureté 97.71%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis