Learn More
Inhibiteur du MMP II
Code produit. 15437009
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Code produit. 15437009
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65638.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un inhibiteur à large gamme puissant et réversible des métalloprotéinases matricielles
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur à large gamme puissant et réversible des métalloprotéinases matricielles
CAS 203915-59-7
Formule moléculaire C21H27N3O8S2
Poids de la formule 513.58g/mol
Synonyme N-Hydroxy-1,3-bis(4-methoxyphenylsulfonyl)-5,5-dimethylhexahydropyrimidine-2-carboxamide
Solubilité Soluble in DMSO
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Solide