missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de MMP1-lysat cellulaire humaine

Code produit. 17175509
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17175509

Marque: Invitrogen™ EHMMP1CLX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

The Human Matrix MetalloProteinase 1 (Hu MMP1) ELISA quantitates Hu MMP1 in human cell and tissue lysate. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MMP1. Principle of the method The Human MMP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Les métalloprotéinases matricielles (MMP) sont des enzymes protéolytiques capables de dégrader les composants des tissus conjonctifs. La sécrétion déséquilibrée de certaines MMP ou les perturbations du contrôle différentiel des MMP par l’inhibiteur tissulaire des MMP (TIMP) sont impliquées dans le potentiel invasif des tumeurs malignes. La collagénase interstitielle (MMP-1), la gélatinase A/collagénase de type IV de 72 kDa (MMP-2) et la gélatinase B/collagénase de type IV de 92 kDa (MMP-9) dissolvent la matrice extracellulaire (ECM) et peuvent initier et promouvoir l’angiogenèse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P03956
Plage de dosage 24,69 pg/ml à 18 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 8 pg/ml
Plage d’étalonnage 8 pg/ml à 18 000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Structure cellulaire & protéines organites
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Spécificité La paire d’anticorps fournie dans ce kit reconnaît le MMP-1 humain.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 4312
Symbole de gène(s) CLG,CLGN
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Anticorps de détection biotinylé, Plaques à 96 puits pré-enduites, Couvercles de plaques adhésives, Tampon de lavage, Concentrat de diluant de dosage, Chromogène, Tampon de lyse cellulaire, Étalon, Solution d’arrêt, SAV-HRP
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Matrice extracellulaire & adhérence cellulaire
Volume d’échantillon Lysat cellulaire, 20 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CLG, CLGN
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis