Learn More
asecos™ Kit de recharge box mobile absorbants
Code produit. 17816546 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Kit de recharge pour chariot de stockage absorbant universel tout usage
Kit de recharge pour chariot de stockage d'absorbant pour le contrôle des déversements d'hydrocarbures
Kit de recharge pour chariot de stockage d’absorbant pour le contrôle des déversements chimiques
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type unitSize
17816546 Kit de recharge pour chariot de stockage d'absorbant pour le contrôle des déversements d'hydrocarbures 1 pièce
17876486 Kit de recharge pour chariot de stockage absorbant universel tout usage 1 pièce
17866546 Kit de recharge pour chariot de stockage d’absorbant pour le contrôle des déversements chimiques 1 pièce
3 options
Code produit. 17816546
Marque: asecos™ 14408
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Kit de recharge pratique
  • contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis
Spécification
Matériau Heavy-duty Cloth
Type Kit de recharge pour chariot de stockage d'absorbant pour le contrôle des déversements d'hydrocarbures
Poids (impériale) 6.61 lb.
Poids (métrique) 3 kg