Learn More
asecos™ Kit de recharge box mobile absorbants
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Type:
Kit de recharge pour chariot de stockage absorbant universel tout usage
Kit de recharge pour chariot de stockage d'absorbant pour le contrôle des déversements d'hydrocarbures
Kit de recharge pour chariot de stockage d’absorbant pour le contrôle des déversements chimiques
Conditionnement:
1 pièce
Description
- contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis
Specifications
Specifications
| Matériau | Heavy-duty Cloth |
| Type | Kit de recharge pour chariot de stockage d'absorbant pour le contrôle des déversements d'hydrocarbures |
| Poids (impériale) | 6.61 lb. |
| Poids (métrique) | 3 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction