Learn More
IKA™ Socle mobile R 2850
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour les agitateurs et les disperseurs verticaux dont le diamètre du bras d’extension est de 16 mm.
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 875 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,6 in |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour agitateurs et disperseurs verticaux avec un diamètre de bras d’extension de 16 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour agitateurs et disperseurs verticaux avec un diamètre de bras d’extension de 16 mm |
| Hauteur (métrique) | 1921 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Socle mobile |
| Largeur (impériale) | 38,6 in |
| Largeur (métrique) | 980 mm |